n-Octyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Octyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid n-Octyl Ester
T0885-25G T0885-500G
TCIAT0885-25GEA 76 EUR
TCIAT0885-25G TCIAT0885-500G
n-Octyl-p-toluenesulphonate ≥96.0% (by GC, titration analysis)
n-Octyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₅H₂₄O₃S
MW: 284.41 g/mol
Número MDL: MFCD00059447
Núm. CAS: 3386-35-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Ester Value) min. 96.0 %