1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0899-25ML T0899-500ML
TCIAT0899-25MLEA 25 EUR
TCIAT0899-25ML TCIAT0899-500ML
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥97.0% (por GC)
1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers)
Formula: C₁₂H₁₈
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 69°C
Número MDL: MFCD00001515
Núm. CAS: 2855-27-8
EINECS: 220-668-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)