Trimethylolpropane trimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T0912-25ML
T0912-500ML
TCIAT0912-25MLEA
17
EUR
TCIAT0912-25ML
TCIAT0912-500ML
Trimethylolpropane trimethacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Trimethylolpropane trimethacrylate
Formula:
C₁₈H₂₆O₆ Pto. de fusión: –14°C Pto. de inflamación: 182°C |
Número MDL:
MFCD00008588 Núm. CAS: 3290-92-4 EINECS: 221-950-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |