Triethylene glycol monobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Triethyleneglycolmonobutylether, Butyl Triglycol
T0915-25ML T0915-500ML
TCIAT0915-25MLEA 19 EUR
TCIAT0915-25ML TCIAT0915-500ML
Triethylene glycol monobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Triethylene glycol monobutyl ether
Formula: C₁₀H₂₂O₄
Pto. Ebullición: 278°C
Pto. de inflamación: 156°C
Número MDL: MFCD00020606
Núm. CAS: 143-22-6
EINECS: 205-592-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %