2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 4,4',4''-((2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-triyl)tris(methylene))tris(2,6-di-tert-butylphenol)
T0916-25G
T0916-500G
T0916-100G
TCIAT0916-25GEA
19
EUR
TCIAT0916-25G
TCIAT0916-500G
TCIAT0916-100G
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene ≥95.0% (por GC)
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene
Formula:
C₅₄H₇₈O₃ MW: 775,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00026284 Núm. CAS: 1709-70-2 EINECS: 216-971-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 240.0 to 245.0 deg-C |