Triethylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Triethylene Glycol Diacetate
T0923-25G T0923-500G
TCIAT0923-25GEA 17 EUR
TCIAT0923-25G TCIAT0923-500G
Triethylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Triethylene glycol diacetate
Formula: C₁₀H₁₈O₆
Pto. Ebullición: 300°C
Pto. de inflamación: 174°C
Número MDL: MFCD00026213
Núm. CAS: 111-21-7
EINECS: 203-846-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %