2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
T0933-25G T0933-500G
TCIAT0933-25GEA 44 EUR
TCIAT0933-25G TCIAT0933-500G
2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,2',5,5'-Tetrachlorobenzidine
Formula: C₁₂H₈Cl₄N₂
Número MDL: MFCD00043918
Núm. CAS: 15721-02-5
EINECS: 239-815-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C