N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0947-25ML T0947-5ML
TCIAT0947-25MLEA 330 EUR
TCIAT0947-25ML TCIAT0947-5ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (por GC)
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane
Formula: C₇H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 72°C
Número MDL: MFCD00014871
Núm. CAS: 1822-45-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %