Triethylene glycol dimethacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T0948-25ML T0948-500ML
TCIAT0948-25MLEA 17 EUR
TCIAT0948-25ML TCIAT0948-500ML
Triethylene glycol dimethacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Triethylene glycol dimethacrylate
Formula: C₁₄H₂₂O₆
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de inflamación: 159°C
Número MDL: MFCD00008591
Núm. CAS: 109-16-0
EINECS: 203-652-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %