Trimethylolpropane triacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T0949-25G
T0949-500G
TCIAT0949-25GEA
18
EUR
TCIAT0949-25G
TCIAT0949-500G
Trimethylolpropane triacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizado
Trimethylolpropane triacrylate
Formula:
C₁₅H₂₀O₆ Pto. de inflamación: 177°C |
Número MDL:
MFCD00008628 Núm. CAS: 15625-89-5 EINECS: 239-701-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 75.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.1080 to 1.1180 |
Refractive index n20/D | 1.4750 to 1.4770 |