Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Tetrahydrofuran-2-acetic Acid Ethyl Ester
T0957-25ML T0957-5ML
TCIAT0957-25MLEA 492 EUR
TCIAT0957-25ML TCIAT0957-5ML
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00059735
Núm. CAS: 2434-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %