Triethyl orthovalerate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Triethoxypentane, Orthovaleric Acid Triethyl Ester
T0977-25ML T0977-250ML
TCIAT0977-25MLEA 118 EUR
TCIAT0977-25ML TCIAT0977-250ML
Triethyl orthovalerate ≥95.0% (por GC)
Triethyl orthovalerate
Formula: C₁₁H₂₄O₃
MW: 204,31 g/mol
Pto. Ebullición: 50°C
Número MDL: MFCD00059383
Núm. CAS: 919-29-9
EINECS: 213-047-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %