Trimethyl orthovalerate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester
T0981-25ML T0981-250ML
TCIAT0981-25MLEA 70 EUR
TCIAT0981-25ML TCIAT0981-250ML
Trimethyl orthovalerate ≥97.0% (por GC)
Trimethyl orthovalerate
Formula: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Pto. Ebullición: 164°C
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00008481
Núm. CAS: 13820-09-2
EINECS: 237-496-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9240 to 0.9260
Refractive index n20/D 1.4090 to 1.4110