Thujone (α and β mixture) ≥70% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
T0989-25ML T0989-5ML
TCIAT0989-25MLEA 173 EUR
TCIAT0989-25ML TCIAT0989-5ML
Thujone (α and β mixture) ≥70% (por GC)
Thujone (alpha and beta mixture)
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00135597
Núm. CAS: 1125-12-8
EINECS: 214-405-7
Índice Merck: 14,09392
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 % (total of isomer)
Specitic rotation -12.0 to -18.0 deg (neat)