1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1000-25G
T1000-500G
T1000-100G
TCIAT1000-25GEA
23
EUR
TCIAT1000-25G
TCIAT1000-500G
TCIAT1000-100G
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3,5-Triacryloylhexahydro-1,3,5-triazine
Formula:
C₁₂H₁₅N₃O₃ |
Número MDL:
MFCD00035738 Núm. CAS: 959-52-4 EINECS: 213-501-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |