3,4,4'-Trichlorocarbanilide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4,4'-Trichlorodiphenylurea, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, Triclocarban
T1015-25G T1015-500G
TCIAT1015-25GEA 16 EUR
TCIAT1015-25G TCIAT1015-500G
3,4,4'-Trichlorocarbanilide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,4,4'-Trichlorocarbanilide
Formula: C₁₃H₉Cl₃N₂O
MW: 315,58 g/mol
Número MDL: MFCD00013254
Núm. CAS: 101-20-2
EINECS: 202-924-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09654
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency