Tris(dimethylamino)methane ≥97.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
T1057-25ML T1057-5ML
TCIAT1057-25MLEA 718 EUR
TCIAT1057-25ML TCIAT1057-5ML
Tris(dimethylamino)methane ≥97.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Tris(dimethylamino)methane
Formula: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Pto. de inflamación: –15°C
Número MDL: MFCD00008322
Núm. CAS: 5762-56-1
EINECS: 227-284-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %