7-Bromoindolina-2,3-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Bromo-1H-indol-2,3-diona
H32843.09
H32843.03
H32843.09EA
195
EUR
H32843.09
H32843.03
7-Bromoindolina-2,3-diona ≥97%
7-Bromoindolina-2,3-diona
Purity: 97%
CAS No.: 20780-74-9
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Melting Point: 195-199°
MDL No.: MFCD00774354
Formula:
C₈H₄BrNO₂ Pto. de fusión: 195…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00774354 Núm. CAS: 20780-74-9 |