3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T1067-1G T1067-5G
TCIAT1067-1GEA 176 EUR
TCIAT1067-1G TCIAT1067-5G
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone ≥95.0% (by HPLC)
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone
Formula: C₃₀H₄₂O₂
Número MDL: MFCD00060073
Núm. CAS: 809-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44b4278a59877a090bbaaa43fc74e1674435dea7&vid=44b4278a59877a090bbaaa43fc74e1674435dea7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%