4,4',4''-Tris(benzoyloxy)trityl bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis) hydroxyl protecting agent
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tris[4-(phenylcarbonyloxy)phenyl]methyl Bromide
T1071-25G
T1071-5G
TCIAT1071-25GEA
1202
EUR
TCIAT1071-25G
TCIAT1071-5G
4,4',4''-Tris(benzoyloxy)trityl bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis) hydroxyl protecting agent
4,4',4''-Tris(benzoyloxy)trityl bromide
Formula:
C₄₀H₂₇BrO₆ MW: 683,55 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010302 Núm. CAS: 86610-66-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 192.0 to 198.0 deg-C |