Di-p-tolyldisulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1074-25G T1074-100G
TCIAT1074-25GEA 58 EUR
TCIAT1074-25G TCIAT1074-100G
Di-p-tolyldisulphide ≥98.0% (por GC)
Di-p-tolyldisulphide
Formula: C₁₄H₁₄S₂
Número MDL: MFCD00008547
Núm. CAS: 103-19-5
EINECS: 203-087-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b446a4a1d99ed7c97fabf6c5969ffd77e3bddd7d&vid=b446a4a1d99ed7c97fabf6c5969ffd77e3bddd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C