Potassium monomethyl terephthalate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1083-25G T1083-500G
TCIAT1083-25GEA 28 EUR
TCIAT1083-25G TCIAT1083-500G
Potassium monomethyl terephthalate ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Potassium monomethyl terephthalate
Formula: C₉H₈O₄
Número MDL: MFCD00058989
Núm. CAS: 42967-55-5
EINECS: 256-027-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ester Value) min. 95.0 %