1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1132-1G T1132-25G T1132-5G
TCIAT1132-1GEA 70 EUR
TCIAT1132-1G TCIAT1132-25G TCIAT1132-5G
1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione ≥98.0% (by HPLC)
1,3,4,6-Tetrathiapentalene-2,5-dione
Formula: C₄O₂S₄
Número MDL: MFCD00010403
Núm. CAS: 64394-45-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%