2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(2-Thienyl)acrylic Acid
T1138-25G T1138-5G
TCIAT1138-25GEA 211 EUR
TCIAT1138-25G TCIAT1138-5G
2-Thiopheneacrylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Thiopheneacrylic acid
Formula: C₇H₆O₂S
MW: 154.18 g/mol
Número MDL: MFCD00005455
Núm. CAS: 15690-25-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C