Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1139-25G T1139-5G
TCIAT1139-25GEA 106 EUR
TCIAT1139-25G TCIAT1139-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (por GC)
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₆H₆O₂S
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00016895
Núm. CAS: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %