2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1151-5G T1151-1G
TCIAT1151-5GEA 604 EUR
TCIAT1151-5G TCIAT1151-1G
2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (por GC)
2-(3-Thienyl)pyridine
Formula: C₉H₇NS
Número MDL: MFCD00006214
Núm. CAS: 21298-55-5
EINECS: 244-322-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %