Trimethylhexamethylene diisocyanate (2,2,4- and 2,4,4- mixture) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1176-25ML T1176-500ML T1176-100ML
TCIAT1176-25MLEA 21 EUR
TCIAT1176-25ML TCIAT1176-500ML TCIAT1176-100ML
Trimethylhexamethylene diisocyanate (2,2,4- and 2,4,4- mixture) ≥97.0% (por GC)
Trimethylhexamethylene diisocyanate (2,2,4- and 2,4,4- mixture)
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040422
Núm. CAS: 28679-16-5
EINECS: 249-151-6
UN: 2328
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)