Trimethylsilylmethyl azide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1184-1G
T1184-5G
TCIAT1184-1GEA
81
EUR
TCIAT1184-1G
TCIAT1184-5G
Trimethylsilylmethyl azide ≥97.0% (por GC)
Trimethylsilylmethyl azide
Formula:
C₄H₁₁N₃Si Pto. Ebullición: 60°C Pto. de inflamación: 6°C |
Número MDL:
MFCD00059964 Núm. CAS: 87576-94-1 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Red clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |