Potassium-p-toluenethiosulphonate ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: p-Toluenethiosulphonic acid Potassium Salt

T1185-25G T1185-5G
TCIAT1185-25GEA 80 EUR
TCIAT1185-25G TCIAT1185-5G
Potassium-p-toluenethiosulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Potassium-p-toluenethiosulphonate
Formula: C₇H₈O₂S₂
MW: 226.35 g/mol
Pto. de fusión: 229°C
Número MDL: MFCD00003547
Núm. CAS: 28519-50-8
EINECS: 249-065-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Drying loss 5.0 to 9.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR