22-Tricosenoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1211-1G T1211-100MG
TCIAT1211-1GEA 771 EUR
TCIAT1211-1G TCIAT1211-100MG
22-Tricosenoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
22-Tricosenoic acid
Formula: C₂₃H₄₄O₂
Número MDL: MFCD00060118
Núm. CAS: 65119-95-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C