Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoroacetic Acid Vinyl Ester
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
T1216-25G
T1216-5G
TCIAT1216-25GEA
1639
EUR
TCIAT1216-25G
TCIAT1216-5G
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Vinyl trifluoroacetate
Formula:
C₄H₃F₃O₂ MW: 140,06 g/mol Pto. Ebullición: 42°C Pto. de inflamación: –31°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003561 Núm. CAS: 433-28-3 EINECS: 207-088-1 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...