Tetramethylammonium sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1240-25G T1240-5G
TCIAT1240-25GEA 112 EUR
TCIAT1240-25G TCIAT1240-5G
Tetramethylammonium sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetramethylammonium sulphate
Formula: C₈H₂₄N₂O₄S
Pto. de fusión: 285°C
Número MDL: MFCD00012139
Núm. CAS: 14190-16-0
EINECS: 238-043-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %