Tetrabutylammonium dibromoiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium Dibromoiodide
T1269-1G T1269-10G
TCIAT1269-1GEA 35 EUR
TCIAT1269-1G TCIAT1269-10G
Tetrabutylammonium dibromoiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium dibromoiodide
Formula: C₁₆H₃₆Br₂IN
Número MDL: MFCD00059121
Núm. CAS: 15802-00-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C