Tetrabutylammonium triiodide ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium Triiodide
T1271-25G T1271-5G
TCIAT1271-25GEA 113 EUR
TCIAT1271-25G TCIAT1271-5G
Tetrabutylammonium triiodide ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium triiodide
Formula: C₁₆H₃₆I₃N
MW: 623,18 g/mol
Número MDL: MFCD00059123
Núm. CAS: 13311-45-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=facbea535a0a65e5309eb3ab7252c5ffa9b17a87&vid=facbea535a0a65e5309eb3ab7252c5ffa9b17a87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C