N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Trimethylsilyl)morpholine
T1277-25ML
T1277-5ML
TCIAT1277-25MLEA
121
EUR
TCIAT1277-25ML
TCIAT1277-5ML
N-(Trimethylsilyl)morpholine ≥97.0% (por GC)
N-(Trimethylsilyl)morpholine
Formula:
C₇H₁₇NOSi MW: 159,30 g/mol Pto. Ebullición: 102°C Pto. de inflamación: 29°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00010098 Núm. CAS: 13368-42-8 UN: 2924 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...