Tetrabutylammonium thiocyanate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetrabutylammonium Rhodanide
T1278-25G
T1278-250G
TCIAT1278-25GEA
71
EUR
TCIAT1278-25G
TCIAT1278-250G
Tetrabutylammonium thiocyanate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium thiocyanate
Formula:
C₁₇H₃₆N₂S |
Número MDL:
MFCD00012140 Núm. CAS: 3674-54-2 EINECS: 222-943-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 119.0 to 124.0 deg-C |