Triethanolamine borate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2',2''-Nitrilotriethyl Borate
T1291-25G T1291-500G T1291-100G
TCIAT1291-25GEA 32 EUR
TCIAT1291-25G TCIAT1291-500G TCIAT1291-100G
Triethanolamine borate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Triethanolamine borate
Formula: C₆H₁₂BNO₃
MW: 156,98 g/mol
Número MDL: MFCD00003272
Núm. CAS: 283-56-7
EINECS: 206-003-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79fcb09037d38521b129d2c064dae5e0035b4c29&vid=79fcb09037d38521b129d2c064dae5e0035b4c29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 235.0 to 239.0 deg-C