2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Methoxyethyl Ester
T1303-25G T1303-500G T1303-100G
TCIAT1303-25GEA 53 EUR
TCIAT1303-25G TCIAT1303-500G TCIAT1303-100G
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Methoxyethyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₄O₄S
MW: 230.28 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: 10°C
Número MDL: MFCD00025910
Núm. CAS: 17178-10-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec821fcf0d8fa9c842a7a89265a53d80af10bfc6&vid=ec821fcf0d8fa9c842a7a89265a53d80af10bfc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %