3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1326-1G
T1326-5G
TCIAT1326-1GEA
86
EUR
TCIAT1326-1G
TCIAT1326-5G
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
3-Trifluoromethyl-4'-methoxydiphenylamine
Formula:
C₁₄H₁₂F₃NO |
Número MDL:
MFCD00143198 Núm. CAS: 1494-26-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 61.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |