Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼4 estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T1352-25G T1352-500G
TCIAT1352-25GEA 17 EUR
TCIAT1352-25G TCIAT1352-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼4 estabilizado
Polyethylene glycol dimethacrylate
Formula: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Pto. de inflamación: 192°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014932
Núm. CAS: 25852-47-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 3.0 to 5.0