5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine
T1360-1G T1360-100MG
TCIAT1360-1GEA 46 EUR
TCIAT1360-1G TCIAT1360-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin ≥97.0% (by HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrin
Formula: C₄₈H₃₈N₄O₄
MW: 734,86 g/mol
Número MDL: MFCD00012072
Núm. CAS: 22112-78-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Lambda max. 420.0 to 424.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient min. 430000 (CHCl3, 420.0 to 424.0 nm)