Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T1363-25G
T1363-100G
TCIAT1363-25GEA
59
EUR
TCIAT1363-25G
TCIAT1363-100G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formula:
C₂₁H₁₉O₂P |
Número MDL:
MFCD00008455 Núm. CAS: 2605-67-6 EINECS: 220-018-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ester Value) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |