Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1384-25ML T1384-500ML
TCIAT1384-25MLEA 28 EUR
TCIAT1384-25ML TCIAT1384-500ML
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene ≥96.0% (por GC)
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene
Formula: C₁₁H₁₆
Pto. Ebullición: 209°C
Número MDL: MFCD00153968
Núm. CAS: 91465-71-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %