Tribehenin ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T1391-1G T1391-5G
TCIAT1391-1GEA 54 EUR
TCIAT1391-1G TCIAT1391-5G
Tribehenin ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Tribehenin
Formula: C₆₉H₁₃₄O₆
Número MDL: MFCD00056274
Núm. CAS: 18641-57-1
EINECS: 242-471-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ester Value) min. 90.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C