Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
T1442-1G T1442-5G
TCIAT1442-1GEA 35 EUR
TCIAT1442-1G TCIAT1442-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Formula: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043300
Núm. CAS: 42152-46-5
EINECS: 255-686-6
UN: 3175
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %