o-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2'-Methylbenzaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
T1447-1G
T1447-10G
TCIAT1447-1GEA
72
EUR
TCIAT1447-1G
TCIAT1447-10G
o-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
o-Tolualdehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formula:
C₁₄H₁₂N₄O₄ MW: 300,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191584 Núm. CAS: 1773-44-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 198.0 deg-C |