m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1448-1G T1448-10G
TCIAT1448-1GEA 34 EUR
TCIAT1448-1G TCIAT1448-10G
m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Formula: C₁₄H₁₂N₄O₄
Número MDL: MFCD00191585
Núm. CAS: 2880-05-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 215.0 deg-C