N-sulphinyl-p-toluenesulphonamide ≥70% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
T1461-1G T1461-5G
TCIAT1461-1GEA 132 EUR
TCIAT1461-1G TCIAT1461-5G
N-sulphinyl-p-toluenesulphonamide ≥70% (by titrimetric analysis)
N-sulphinyl-p-toluenesulphonamide
Formula: C₇H₇NO₃S₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00082512
Núm. CAS: 4104-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b328373fb70937a15b38987a425ad60c7a5a7dc&vid=8b328373fb70937a15b38987a425ad60c7a5a7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 70.0 %