N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1487-1G T1487-5G
TCIAT1487-1GEA 110 EUR
TCIAT1487-1G TCIAT1487-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Formula: C₂₆H₂₈N₆
Número MDL: MFCD00036918
Núm. CAS: 16858-02-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %