Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Triethylene Glycol Di-p-tosylate, 2,2'-(Ethylenedioxy)diethyl Ditosylate, (Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), 1,2-Bis(2-tosyloxyethoxy)ethane, 1,2-Bis[2-(p-toluenesulphonyloxy)ethoxy]ethane
T1488-10G
T1488-25G
TCIAT1488-10GEA
46
EUR
TCIAT1488-10G
TCIAT1488-25G
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥97.0% (by HPLC)
Triethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Formula:
C₂₀H₂₆O₈S₂ |
Número MDL:
MFCD00048096 Núm. CAS: 19249-03-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |